3-Brom-4-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27268.06
H27268.03
H27268.06EA
182
EUR
H27268.06
H27268.03
3-Brom-4-nitrobenzoesäure ≥97%
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Molekulargewicht: 246.02 g/mol Schmelzpunkt: 200…204 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117949 CAS-Nummer: 101420-81-9 |