2-Brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Bromobenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
137677-100G
137677-25G
SIAL137677-100GEA
66.2
EUR
SIAL137677-100G
SIAL137677-25G
2-Brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzoesäure
Formel:
C₇H₅BrO₂ Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 144…147 °C Dichte: 1.929 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002402 CAS-Nummer: 88-65-3 EINECS: 201-848-6 |