Methyl-4-brombenzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 146 EUR
ACRO414070250 ACRO414070010
Methyl-4-brombenzoat 99%
Methyl-4-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,689 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013531
CAS-Nummer: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %