Ethyl-4-brombenzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
249760500 249760100
ACRO249760500EA 114 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
Ethyl-4-brombenzoat 99%
Ethyl-4-brombenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 262…264 °C
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1.43 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016329
CAS-Nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %