Methyl-3-brombenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
333650050 333650250
ACRO333650050EA 31.3 EUR
ACRO333650050 ACRO333650250
Methyl-3-brombenzoat 98%
Methyl-3-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Siedepunkt: 139…140 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 31 °C
MDL Number: MFCD00017777
CAS-Nummer: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %