Ethyl-3-brombenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
A10251.09
A10251.18
A10251.09EA
43.9
EUR
A10251.09
A10251.18
Ethyl-3-brombenzoat ≥98%
Ethyl-3-brombenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 24398-88-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formel:
C₉H₉BrO₂ Siedepunkt: 261 °C Dichte: 1.430 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013529 CAS-Nummer: 24398-88-7 EINECS: 246-223-9 |