2-Brombenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06 L00937.14
L00937.06EA 43.4 EUR
L00937.06 L00937.14
2-Brombenzhydrazid ≥98%
2-Brombenzhydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 29418-67-5 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 1941021
Formel: C₇H₇BrN₂O
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051577
CAS-Nummer: 29418-67-5
EINECS: 249-614-2