4-Brombenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Bromobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
B58407-10G
B58407-50G
SIALB58407-10GEA
58.4
EUR
SIALB58407-10G
SIALB58407-50G
4-Brombenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzonitril
Formel:
C₇H₄BrN Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼90 °C Dichte: 1.562 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001811 CAS-Nummer: 623-00-7 EINECS: 210-764-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...