2-Brom-5-chloranisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
B25512.06 B25512.14
B25512.06EA 105 EUR
B25512.06 B25512.14
2-Brom-5-chloranisol ≥98%
2-Brom-5-chloranisol
Purity: 98+% CAS No.: 174913-09-8 Molecular Formula: C7H6BrClO Formula Weight: 221.48 Refractive Index: 1.5875
Formel: C₇H₆BrClO
Molekulargewicht: 221.48 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03790889
CAS-Nummer: 174913-09-8