3-Brom-4-chloranisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
A18660.03 A18660.06
A18660.03EA 24.3 EUR
A18660.03 A18660.06
3-Brom-4-chloranisol ≥98%
3-Brom-4-chloranisol
Purity: 98% CAS No.: 2732-80-1 Molecular Formula: C7H6BrClO Formula Weight: 221.48 MDL No.: MFCD00070739
Formel: C₇H₆BrClO
Molekulargewicht: 221.48 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070739
CAS-Nummer: 2732-80-1