1-Brom-4-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
B60428-100G
B60428-1KG
B60428-500G
SIALB60428-100GEA
33.4
EUR
SIALB60428-100G
SIALB60428-1KG
SIALB60428-500G
1-Brom-4-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-chlorbenzol
Formel:
C₆H₄BrCl Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 66…68 °C Dichte: 1.576 g/cm³ (71 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000600 CAS-Nummer: 106-39-8 EINECS: 203-392-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...