3,5-Dibromphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23863.06 B23863.14
B23863.06EA 125 EUR
B23863.06 B23863.14
3,5-Dibromphenylboronsäure ≥97%
3,5-Dibromphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 117695-55-3 Molecular Formula: C6H5BBr2O2 Formula Weight: 279.73 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6645285
Formel: C₆H₅BBr₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075725
CAS-Nummer: 117695-55-3