2-Bromphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
L18581.03 L18581.06 L18581.99
L18581.03EA 48.1 EUR
L18581.03 L18581.06 L18581.99
2-Bromphenylboronsäure ≥98%
2-Bromphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 244205-40-1 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 8542615
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molekulargewicht: 200.83 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114672
CAS-Nummer: 244205-40-1