2-Bromphenylboronsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid

379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 93.9 EUR
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
2-Bromphenylboronsäure 97%
2-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molekulargewicht: 200.83 g/mol
Schmelzpunkt: 109…114 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01114672
CAS-Nummer: 244205-40-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR