1,3-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
194395-25G
194395-5G
SIAL194395-25GEA
64.6
EUR
SIAL194395-25G
SIAL194395-5G
1,3-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrombenzol
Formel:
C₆H₄Br₂ Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,952 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000078 CAS-Nummer: 108-36-1 EINECS: 203-574-2 |