1,2-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D39002-100G D39002-25G D39002-5G
SIALD39002-100GEA 109 EUR
SIALD39002-100G SIALD39002-25G SIALD39002-5G
1,2-Dibrombenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,956 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000057
CAS-Nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR