4-Hydroxyphenylboronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
8.43854.0001EA 61.9 EUR
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
4-Hydroxyphenylboronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Molekulargewicht: 137.93 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074628
CAS-Nummer: 71597-85-8