4-Hydroxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
369420050
369420010
ACRO369420050EA
191
EUR
ACRO369420050
ACRO369420010
4-Hydroxyphenylboronsäure 97%
4-Hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₃ Molekulargewicht: 137.93 g/mol Schmelzpunkt: 285 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01074628 CAS-Nummer: 71597-85-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |