3,4-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
480118-25G 480118-5G
SIAL480118-25GEA 88.1 EUR
SIAL480118-25G SIAL480118-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
MDL Number: MFCD01074574
CAS-Nummer: 122775-35-3