4-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
A14462.06 A14462.03 A14462.14
A14462.06EA 189 EUR
A14462.06 A14462.03 A14462.14
4-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
4-Methoxyphenylboronsäure
Purity: 97+% CAS No.: 5720-07-0 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 202-208° Beilstein Reference: 2936912
Formel: C₇H₉BO₃
Molekulargewicht: 151.96 g/mol
Schmelzpunkt: 202…208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039139
CAS-Nummer: 5720-07-0