3-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
B24412.03
B24412.06
B24412.14
B24412.03EA
49.9
EUR
B24412.03
B24412.06
B24412.14
3-Methoxyphenylboronsäure ≥97%
3-Methoxyphenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 10365-98-7
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 2831223
Formel:
C₇H₉BO₃ Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00161359 CAS-Nummer: 10365-98-7 |