3-Methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
359570050 AC35957.1 AC35957.10 359570010 359570100
ACRO359570050EA 138 EUR
ACRO359570050 MAYBAC35957.1 MAYBAC35957.10 ACRO359570010 ACRO359570100
3-Methoxyphenylboronsäure 97%
3-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Schmelzpunkt: 149…154 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00161359
CAS-Nummer: 10365-98-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %