4-Nitrophenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
H27767.06
H27767.03
H27767.06EA
226
EUR
H27767.06
H27767.03
4-Nitrophenylboronsäure 95%
4-Nitrophenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Formel:
C₆H₆BNO₄ Schmelzpunkt: ∼ 285 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00161360 CAS-Nummer: 24067-17-2 |