4-Cyanphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
L18007.03 L18007.06
L18007.03EA 117 EUR
L18007.03 L18007.06
4-Cyanphenylboronsäure ≥98%
4-Cyanphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 126747-14-6 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6593772
Formel: C₇H₆BNO₂
Molekulargewicht: 146.94 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318968
CAS-Nummer: 126747-14-6