4-Cyanphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
359040010
359040100
ACRO359040010EA
76.4
EUR
ACRO359040010
ACRO359040100
4-Cyanphenylboronsäure 97%
4-Cyanphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₂ Molekulargewicht: 146.94 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01318968 CAS-Nummer: 126747-14-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |