Phenylboronsäure 98+% may contain varying amounts of anhydride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
130360100 130360500 AC13036.1 AC13036.50 130362500
130360100.EA 55.7 EUR
130360100. 130360500. MAYBAC13036.1 MAYBAC13036.50 130362500.
Phenylboronsäure 98+% may contain varying amounts of anhydride
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Molekulargewicht: 121.93 g/mol
Schmelzpunkt: 217…222 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.0 %