1,3-Benzodioxol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
SB00944.1
SB00944.10
SB00944.50
MAYBSB00944.1EA
0
EUR
MAYBSB00944.1
MAYBSB00944.10
MAYBSB00944.50
1,3-Benzodioxol
1,3-Benzodioxol
Formel:
C₇H₆O₂ Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005818 CAS-Nummer: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 |