4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B24389.03
B24389.06
B24389.03EA
61.4
EUR
B24389.03
B24389.06
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
4-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Purity: 97%
CAS No.: 144584-66-7
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4968
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631385 CAS-Nummer: 144584-66-7 |