6-Brompiperonal 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
355920010
355920050
355920250
ACRO355920010EA
30.3
EUR
ACRO355920010
ACRO355920050
ACRO355920250
6-Brompiperonal 98%
6-Brompiperonal
Formel:
C₈H₅BrO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022952 CAS-Nummer: 15930-53-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 129 °C |
GC | ≥97.5 % |