1,2-Naphthochinon 95% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-Naphthoquinone
171230100
171230250
171230010
171230050
ACRO171230100EA
593
EUR
ACRO171230100
ACRO171230250
ACRO171230010
ACRO171230050
1,2-Naphthochinon 95% tech.
1,2-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 136…141 °C Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001698 CAS-Nummer: 524-42-5 EINECS: 208-360-2 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06481 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |