1,4-Naphthochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
152757-100G 152757-500G 152757-5G
SIAL152757-100GEA 50.8 EUR
SIAL152757-100G SIAL152757-500G SIAL152757-5G
1,4-Naphthochinon, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1.422 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141 °C
MDL Number: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482