Dichlon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
113480250
113481000
113482500
ACRO113480250EA
22.7
EUR
ACRO113480250
ACRO113481000
ACRO113482500
Dichlon 98%
Dichlon
Formel:
C₁₀H₄Cl₂O₂ Siedepunkt: 275 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 194…197 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (16 °C) |
MDL Number:
MFCD00001677 CAS-Nummer: 117-80-6 EINECS: 204-210-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03071 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 194 to 197 °C |
GC | ≥97.5 % |