1-Methylisatin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12942.03
A12942.06
A12942.14
A12942.03EA
27.8
EUR
A12942.03
A12942.06
A12942.14
1-Methylisatin ≥97%
1-Methylisatin
Purity: 97%
CAS No.: 2058-74-4
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 129-133°
Beilstein Reference: 128280
Formel:
C₉H₇NO₂ Schmelzpunkt: 129…133 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005812 CAS-Nummer: 2058-74-4 EINECS: 218-164-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |