5-Chlor-7-methylisatin
Lieferant: Thermo Scientific
S13720.1
S13720.10
S13720.50
MAYBS13720.1EA
0
EUR
MAYBS13720.1
MAYBS13720.10
MAYBS13720.50
5-Chlor-7-methylisatin
5-Chlor-7-methylisatin
Formel:
C₉H₆ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00047218 CAS-Nummer: 14389-06-1 |