5-Nitroindolin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-5-nitro-(1H)-indole
RH00433.1
RH00433.10
RH00433.50
MAYBRH00433.1EA
0
EUR
MAYBRH00433.1
MAYBRH00433.10
MAYBRH00433.50
5-Nitroindolin
5-Nitroindolin
Formel:
C₈H₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00005709 CAS-Nummer: 32692-19-6 EINECS: 251-158-4 |