5-Fluorisatin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
BTB01627.1 BTB01627.50
MAYBBTB01627.1EA 0 EUR
MAYBBTB01627.1 MAYBBTB01627.50
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022795
CAS-Nummer: 443-69-6