5-Nitroisatin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Nitro-1H-indole-2,3-dione, 5-Nitroindoline-2,3-dione
B24962.06
B24962.14
B24962.06EA
38.8
EUR
B24962.06
B24962.14
5-Nitroisatin ≥98%
5-Nitroisatin
Purity: 98%
CAS No.: 611-09-6
Molecular Formula: C8H4N2O4
Formula Weight: 192.13
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 180223
Formel:
C₈H₄N₂O₄ Schmelzpunkt: ∼ 252 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005720 CAS-Nummer: 611-09-6 EINECS: 210-252-5 |