5-Bromisatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
476994-25G 476994-5G
SIAL476994-25GEA 100 EUR
SIAL476994-25G SIAL476994-5G
5-Bromisatin, Sigma-Aldrich®
5-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Molekulargewicht: 226.03 g/mol
MDL Number: MFCD00149345
CAS-Nummer: 87-48-9
EINECS: 201-747-7