Morpholin 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
158680010 158680025 158680050 158680100
ACRO158680010EA 50.5 EUR
ACRO158680010 ACRO158680025 ACRO158680050 ACRO158680100
Morpholin 99+%, reinst
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Siedepunkt: 126…130 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN-Nummer: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Insoluble matter ≤0.01 %