N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
390682500
390680010
390680025
390680100
ACRO390682500EA
52.6
EUR
ACRO390682500
ACRO390680010
ACRO390680025
ACRO390680100
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99+% ACS
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel:
C₅H₉NO Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1,03 g/cm³ Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS-Nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Free amine | ≤0.01 % (as CH3NH2) |