N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326931000 326930010 326930025
326931000.EA 81.5 EUR
326931000. 326930010. 326930025.
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra trocken 99.5%, AcroSeal®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA