N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
127630010 127630025 127630250
ACRO127630010EA 49.7 EUR
ACRO127630010 ACRO127630025 ACRO127630250
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 99%, reinst
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.02 to 1.04