N-Iodsuccinimid
Lieferant: Molekula
Achtung
23668371-25G 23668371-100G
MOLE23668371-25GEA 88.5 EUR
MOLE23668371-25G MOLE23668371-100G
N-Iodsuccinimid
N-Iodsuccinimid
Formel: C₄H₄INO₂
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Dichte: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005512
CAS-Nummer: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065