2-Piperidon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
A12271.14 A12271.22
A12271.14EA 75.5 EUR
A12271.14 A12271.22
2-Piperidon ≥98%
2-Piperidon
Purity: 98+% CAS No.: 675-20-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 147°(296°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 106434 MDL No.: MFCD00006037
Formel: C₅H₉NO
Molekulargewicht: 99.13 g/mol
Siedepunkt: 255…257 °C
Schmelzpunkt: 35…39 °C
Dichte: 1.073 g/cm³ (40 °C)
Flammpunkt: 147 °C (296 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006037
CAS-Nummer: 675-20-7
EINECS: 211-622-9