2-Piperidon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
140780250
140781000
140780050
ACRO140780250EA
53.7
EUR
ACRO140780250
ACRO140781000
ACRO140780050
2-Piperidon 99%
2-Piperidon
Formel:
C₅H₉NO Siedepunkt: 256…262 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 35…39 °C Dichte: 1.073 g/cm³ Flammpunkt: 147 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006037 CAS-Nummer: 675-20-7 EINECS: 211-622-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥96.0 % as diethylsulfonamide |