N-Bromsuccinimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
B81255-100G
B81255-1KG
B81255-500G
B81255-250G
B81255-5G
SIALB81255-100GEA
42.2
EUR
SIALB81255-100G
SIALB81255-1KG
SIALB81255-500G
SIALB81255-250G
SIALB81255-5G
N-Bromsuccinimid, Sigma-Aldrich®
N-Bromsuccinimid
Formel:
C₄H₄BrNO₂ Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 174…179 °C Dichte: 2.098 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005510 CAS-Nummer: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,01423 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...