N-Bromsuccinimid
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3261.1 3261.2
ROTH3261.1EA 33.5 EUR
ROTH3261.1 ROTH3261.2
N-Bromsuccinimid
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…179 °C
Dichte: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005510
CAS-Nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423