9,10-Dibromanthracen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

D38855-10G D38855-50G
SIALD38855-10GEA 66.4 EUR
SIALD38855-10G SIALD38855-50G
9,10-Dibromanthracen, Sigma-Aldrich®
9,10-Dibromoanthracene
Formel: C₁₄H₈Br₂
Siedepunkt: 427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Dichte: 1,981 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001244
CAS-Nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR