2-Butin-1,4-diol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
108080010
108082500
108080025
ACRO108080010EA
125
EUR
ACRO108080010
ACRO108082500
ACRO108080025
2-Butin-1,4-diol 99%
2-Butin-1,4-diol
Formel:
C₄H₆O₂ Molekulargewicht: 86.09 g/mol Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 54…58 °C Dichte: 1.2 g/cm³ Flammpunkt: 152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002915 CAS-Nummer: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN-Nummer: 2716 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥98.5 % |