Propargylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P50803-1L
P50803-100ML
P50803-250ML
P50803-500ML
SIALP50803-1LEA
79.7
EUR
SIALP50803-1L
SIALP50803-100ML
SIALP50803-250ML
SIALP50803-500ML
Propargylalkohol, Sigma-Aldrich®
Propargylalkohol
Formel:
C₃H₄O Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 0.9485 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 33 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002912 CAS-Nummer: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN-Nummer: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07993 |